Tisk…
Rubidium tetrafluoroborate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20817.06 B20817.14
B20817.06EA 2630 CZK
B20817.06 B20817.14
Rubidium tetrafluoroborate ≥98%
Rubidium tetrafluoroborate
Purity: 98% CAS No.: 18909-68-7 Molecular Formula: BF4Rb Formula Weight: 172.27 MDL No.: MFCD00083071
Vzorec: BF₄Rb
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083071
CAS číslo: 18909-68-7
EINECS: 242-660-4