Tisk…

1-Acetylpiperazine 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

B20200.06 B20200.14 B20200.22
B20200.06EA 1200 CZK
B20200.06 B20200.14 B20200.22
1-Acetylpiperazine 98%
1-Acetylpiperazine

Purity: 99% CAS No.: 13889-98-0 Molecular Formula: C6H12N2O Formula Weight: 128.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-34° Boiling Point: 127-130°/8mm Beilstein Reference: 112220 MDL No.: MFCD00058676

Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Bod varu: 127…130 °C (8 mmHg)
Bod tání: 30…34 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058676
CAS číslo: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR