Tisk…

2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A17871.14 A17871.22
A17871.14EA 1730 CZK
A17871.14 A17871.22
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate ≥98%
2,2,2-Trifluoroethyl toluene-4-sulphonate

Purity: 98+% CAS No.: 433-06-7 Molecular Formula: C9H9F3O3S Formula Weight: 254.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Boiling Point: 87-92°/0.1mm Beilstein Reference: 2699394 MDL No.: MFCD00000443

Vzorec: C₉H₉F₃O₃S
Bod varu: 87…92 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 37…42 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000443
CAS číslo: 433-06-7
EINECS: 207-085-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR