Tisk…
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
A17754.14 A17754.22
A17754.14EA 1430 CZK
A17754.14 A17754.22
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) ≥99%
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Purity: 99% CAS No.: 29915-38-6 Molecular Formula: (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3H Formula Weight: 243.28 Melting Point: 239-241° dec. MDL No.: MFCD00007538
Vzorec: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243,28 g/mol
Bod tání: 239…241 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007538
CAS číslo: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1