Brij® 35
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15809.30
A15809.0B
A15809.0I
A15809.30EA
965
CZK
A15809.30
A15809.0B
A15809.0I
Brij® 35
Brij® 35
CAS No.: 9002-92-0
Molecular Formula: C58H118O24
Formula Weight: 1199.57
Physical Form: Waxy solid
Appearance: White
Melting Point: ca 35-40°
MDL No.: MFCD00080891
For use in Stein-Moore chromatography
Vzorec:
C₅₈H₁₁₈O₂₄ Bod tání: ∼ 35…40 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00080891 CAS číslo: 9002-92-0 EINECS: 500-002-6 |