Diheptyl phthalate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15466.09
A15466.18
A15466.09EA
2120
CZK
A15466.09
A15466.18
Diheptyl phthalate ≥98%
Diheptyl phthalate
Purity: 98+%
CAS No.: 3648-21-3
Molecular Formula: C22H34O4
Formula Weight: 362.51
Flash Point: 213°(415°F)
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 2336623
MDL No.: MFCD00043680
Vzorec:
C₂₂H₃₄O₄ Bod varu: 360 °C Hustota: 0,992 Bod vzplanutí: 213 °C (415 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043680 CAS číslo: 3648-21-3 EINECS: 222-885-4 |