3-Chloropropyldimethylammonium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15459.0E
A15459.22
A15459.36
A15459.0EEA
14070
CZK
A15459.0E
A15459.22
A15459.36
3-Chloropropyldimethylammonium chloride 98%
3-Chloropropyldimethylammonium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 5407-04-5
Molecular Formula: Cl(CH2)3N(CH3)2.HCl
Formula Weight: 158.07
Melting Point: 138-144°
Beilstein Reference: 3670046
Vzorec:
C₅H₁₃Cl₂N Bod tání: 138…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012521 CAS číslo: 5407-04-5 EINECS: 226-467-2 |