Methyl-5-nitro-2-furoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15226.06
A15226.14
A15226.06EA
2380
CZK
A15226.06
A15226.14
Methyl-5-nitro-2-furoate ≥97%
Methyl-5-nitro-2-furoate
Purity: 97%
CAS No.: 1874-23-3
Molecular Formula: C6H5NO5
Formula Weight: 171.11
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 165132
Vzorec:
C₆H₅NO₅ Bod tání: 78…82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051956 CAS číslo: 1874-23-3 |