Tisk…
2-Chloroethyldimethylammonium chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15134.22 A15134.36
A15134.22EA 927 CZK
A15134.22 A15134.36
2-Chloroethyldimethylammonium chloride ≥98%
2-Chloroethyldimethylammonium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 4584-46-7 Molecular Formula: ClCH2CH2N(CH3)2.HCl Formula Weight: 144.05 Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 3591234 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012516
Vzorec: C₄H₁₁Cl₂N
Bod tání: 205…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012516
CAS číslo: 4584-46-7
EINECS: 224-970-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III