Tisk…
2-Chloroethyldiethylammonium chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15107.22 A15107.0E A15107.36
A15107.22EA 803 CZK
A15107.22 A15107.0E A15107.36
2-Chloroethyldiethylammonium chloride ≥98%
2-Chloroethyldiethylammonium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 869-24-9 Molecular Formula: C6H15ClN.HCl Formula Weight: 172.10 pH: 5 Melting Point: 206-210° Beilstein Reference: 3591991 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00012519
Vzorec: C₆H₁₅Cl₂N
Bod tání: 206…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012519
CAS číslo: 869-24-9
EINECS: 212-786-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II