Tisk…
5-Bromo-2-furoic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromofuran-2-carboxylic acid, 5-Bromofuroic acid
A14840.18 A14840.30
A14840.18EA 2140 CZK
A14840.18 A14840.30
5-Bromo-2-furoic acid ≥99%
5-Bromo-2-furoic acid
Purity: 99% CAS No.: 585-70-6 Molecular Formula: C5H3BrO3 Formula Weight: 190.99 Melting Point: 188-192° Beilstein Reference: 118354
Vzorec: C₅H₃BrO₃
Bod tání: 188…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003239
CAS číslo: 585-70-6
EINECS: 209-559-7