2-Furohydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13630.09
A13630.18
A13630.09EA
1580
CZK
A13630.09
A13630.18
2-Furohydrazide ≥98%
2-Furohydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 3326-71-4
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.12
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 114435
Vzorec:
C₅H₆N₂O₂ Bod tání: 77…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003235 CAS číslo: 3326-71-4 EINECS: 222-046-2 |