Tisk…
p-Toluic hydrazide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: p-Toluoylhydrazine, 4-Methylbenzohydrazide, p-Toluic acid hydrazide, p-Toluic Hydrazide
A12604.06 A12604.14
A12604.06EA 821 CZK
A12604.06 A12604.14
p-Toluic hydrazide ≥98%
p-Toluic hydrazide
Purity: 98% CAS No.: 3619-22-5 Molecular Formula: C8H10N2O Formula Weight: 150.18 Melting Point: 115-118° Beilstein Reference: 607602
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Bod tání: 115…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007607
CAS číslo: 3619-22-5
EINECS: 222-815-2