Methyl-2-methyl-3-furoate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A11979.14
A11979.22
A11979.14EA
2390
CZK
A11979.14
A11979.22
Methyl-2-methyl-3-furoate ≥97%
Methyl-2-methyl-3-furoate
Purity: 97%
CAS No.: 6141-58-8
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4745
Boiling Point: 71-72°/20mm
Beilstein Reference: 1342040
MDL No.: MFCD00003249
Vzorec:
C₇H₈O₃ Bod varu: 71…72 °C (20 mmHg) Hustota: 1,114 Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003249 CAS číslo: 6141-58-8 EINECS: 228-132-6 |