Tisk…
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
A11863.14 A11863.22 A11863.36
A11863.14EA 1880 CZK
A11863.14 A11863.22 A11863.36
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate ≥97%
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate
Purity: 97% CAS No.: 80-41-1 Molecular Formula: C9H11ClO3S Formula Weight: 234.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 158-159°/0.5mm Beilstein Reference: 1968816 MDL No.: MFCD00000970
Vzorec: C₉H₁₁ClO₃S
Bod varu: 158…159 °C (0,5 mmHg)
Hustota: 1,294
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00000970
CAS číslo: 80-41-1
EINECS: 201-277-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III