Tisk…
2-Furoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
A11454.22 A11454.36
A11454.22EA 1050 CZK
A11454.22 A11454.36
2-Furoic acid ≥98%
2-Furoic acid
Purity: 98% CAS No.: 88-14-2 Molecular Formula: C5H4O3 Formula Weight: 112.08 Flash Point: 137°(278°F) Odour: Odourless Boiling Point: 230-232° subl. Beilstein Reference: 110149 Merck Reference: 14,4307 MDL No.: MFCD00003238
Vzorec: C₅H₄O₃
MW: 112.08
Bod varu: 230…232 °C (subl.)
Bod tání: 127…132 °C
Bod vzplanutí: 137 °C (278 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003238
CAS číslo: 88-14-2
EINECS: 201-803-0