Tisk…
Isonicotinaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Pyridine-4-carboxaldehyde, 4-Pyridinecarboxaldehyde, 4-Pyridinecarbaldehyde
A10656.22 A10656.14 A10656.36
A10656.22EA 3510 CZK
A10656.22 A10656.14 A10656.36
Isonicotinaldehyde ≥97%
Isonicotinaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 872-85-5 Molecular Formula: C6H5NO Formula Weight: 107.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: -4° Boiling Point: 198° Beilstein Reference: 105342 MDL No.: MFCD00006425
Vzorec: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Bod varu: 198 °C
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,132
Bod vzplanutí: 75 °C (167 °F)
MDL Number: MFCD00006425
CAS číslo: 872-85-5
EINECS: 212-832-3