1-(2-Aminoethyl)piperazine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A10154.0B
A10154.30
A10154.0BEA
2640
CZK
A10154.0B
A10154.30
1-(2-Aminoethyl)piperazine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 140-31-8
Molecular Formula: C6H15N3
Formula Weight: 129.21
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5000
Melting Point: -19°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 104363
UN No.: 2815
MDL No.: MFCD00005971
Vzorec:
C₆H₁₅N₃ MW: 129,21 g/mol Bod varu: 222 °C Bod tání: –19 °C Hustota: 0,983 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005971 CAS číslo: 140-31-8 EINECS: 205-411-0 UN: 2815 ADR: 8,III |