Tisk…
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
421960025 421960100
ACRO421960025EA 2880 CZK
ACRO421960025 ACRO421960100
Trimethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₃H₉BF₄O
MW: 147,91 g/mol
Bod tání: 200 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011798
CAS číslo: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Titration with NaOH 94.0 to 106.0 %
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %