Tisk…

4-Methylphthalic anhydride 96%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

414790250 414790050 414791000
ACRO414790250EA 1630 CZK
ACRO414790250 ACRO414790050 ACRO414791000
4-Methylphthalic anhydride 96%
4-Methylphthalic anhydride
Vzorec: C₉H₆O₃
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041856
CAS číslo: 19438-61-0
EINECS: 243-073-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥95 %
Titration by coupling ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR