3-Methylphthalic anhydride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Methylisobenzofuran-1,3-dione
414780050
414780250
ACRO414780050EA
3830
CZK
ACRO414780050
ACRO414780250
3-Methylphthalic anhydride 96%
3-Methylphthalic anhydride
Vzorec:
C₉H₆O₃ Bod tání: 114…118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047316 CAS číslo: 4792-30-7 EINECS: 225-344-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to beige to light brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 114 to 118 °C |
Titration with TBAH | ≥95 % |