Tisk…
Ethyl-3-bromopropionate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
409811000 409810250
ACRO409811000EA 4930 CZK
ACRO409811000 ACRO409810250
Ethyl-3-bromopropionate 99%
Ethyl-3-bromopropionate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Bod varu: 69…71 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,419 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000251
CAS číslo: 539-74-2
EINECS: 208-724-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %