Tisk…
Dipropyl phthalate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
409160250 409161000 409165000
ACRO409160250EA 4340 CZK
ACRO409160250 ACRO409161000 ACRO409165000
Dipropyl phthalate 99+%
Dipropyl phthalate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₄
Bod varu: 317,5 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,078 g/cm³
Bod vzplanutí: 166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009371
CAS číslo: 131-16-8
EINECS: 205-015-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Appearance of solution (0.5mmol/ml DMF) clear, colourless
Specific optical rotation +80.0° to +89.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform) <0.2% D-enantiomer
Residual solvents ≤5 % (2-Propanol, THF)