Diethyl terephthalate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Diethyl benzene-1,4-dicarboxylate
407450250
407451000
ACRO407450250EA
4710
CZK
ACRO407450250
ACRO407451000
Diethyl terephthalate 98%
Diethyl terephthalate
Vzorec:
C₁₂H₁₄O₄ Bod tání: 42…45 °C Bod vzplanutí: 117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039891 CAS číslo: 636-09-9 EINECS: 211-249-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 43 to 47 °C |
GC | ≥97.5 % |