Tisk…
Didecyl phthalate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
407100250 407101000
ACRO407100250EA 2660 CZK
ACRO407100250 ACRO407101000
Didecyl phthalate 95%
Didecyl phthalate
Vzorec: C₂₈H₄₆O₄
MW: 446,67 g/mol
Bod varu: 261 °C (5 mmHg)
Bod tání: 4 °C
Bod vzplanutí: 232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041915
CAS číslo: 84-77-5
EINECS: 201-561-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %