Bis(2-ethylhexyl)adipate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
402460010
402462500
402460025
ACRO402460010EA
1380
CZK
ACRO402460010
ACRO402462500
ACRO402460025
Bis(2-ethylhexyl)adipate 99%
Bis(2-ethylhexyl)adipate
Vzorec:
C₂₂H₄₂O₄ Bod varu: 210…218 °C (5 mmHg) Bod tání: –76 °C Hustota: 0,924 g/cm³ Bod vzplanutí: 196 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009496 CAS číslo: 103-23-1 EINECS: 203-090-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤30 APHA |