Tisk…
1-(2-Aminoethyl)piperazine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
400761000 400765000 400760025
ACRO400761000EA 839 CZK
ACRO400761000 ACRO400765000 ACRO400760025
1-(2-Aminoethyl)piperazine 99%
1-(2-Aminoethyl)piperazine
Vzorec: C₆H₁₅N₃
MW: 129,21 g/mol
Bod tání: –19 °C
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005971
CAS číslo: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
UN: 2815
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %