Tisk…
1-Formylpiperazine 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Piperazinecarboxaldehyde, 1-Piperazinecarbaldehyde
388490250 388491000
ACRO388490250EA 2180 CZK
ACRO388490250 ACRO388491000
1-Formylpiperazine 90%
1-Formylpiperazine
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
MW: 114.15
Bod varu: 105…107 °C (1 mmHg)
Hustota: 1.1 g/cm³
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005963
CAS číslo: 7755-92-2
EINECS: 231-813-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %