Tisk…
Diethylaluminium chloride 0.9 M in toluene, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DEAC, Diethylaluminum chloride
381151000 381158000
381151000.EA 2330 CZK
381151000. 381158000.
Diethylaluminium chloride 0.9 M in toluene, AcroSeal®
Diethylaluminium chloride
Vzorec: C₄H₁₀AlCl
MW: 120.56
Bod varu: 208
Bod tání: -50
Hustota: 0.961
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000459
CAS číslo: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Strength 11.5 to 12.5 % (on Al basis)