Tisk…
Lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
381030100 381030500
ACRO381030100EA 1720 CZK
ACRO381030100 ACRO381030500
Lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid 99%
Lithium-bis(trifluormethansulfonyl)imid
Vzorec: C₂F₆LiNO₄S₂
MW: 287.09
Bod tání: 234…238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210017
CAS číslo: 90076-65-6
EINECS: 415-300-0
UN: 2923
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥98.5 %