Tisk…
3-Formyl-6-methoxypyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
380570010 380570050
ACRO380570010EA 1300 CZK
ACRO380570010 ACRO380570050
3-Formyl-6-methoxypyridine 97%
3-Formyl-6-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod tání: 46…54 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683446
CAS číslo: 65873-72-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 54 °C
GC ≥96.0 %