Tisk…
Dicyclohexyl phthala 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
375050050 375052500 375050010 375050025
ACRO375050050EA 1060 CZK
ACRO375050050 ACRO375052500 ACRO375050010 ACRO375050025
Dicyclohexyl phthala 99%
Dicyclohexyl phthala
Vzorec: C₂₀H₂₆O₄
Bod varu: 200…235 °C (4 mmHg)
Bod tání: 63 °C
Bod vzplanutí: 207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003849
CAS číslo: 84-61-7
EINECS: 201-545-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥98.5 %