Tisk…
2-Picolyl bromide hydrobromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
370110050 370110250 370111000
ACRO370110050EA 2190 CZK
ACRO370110050 ACRO370110250 ACRO370111000
2-Picolyl bromide hydrobromide 98%
2-Picolyl bromide hydrobromide
Vzorec: C₆H₇Br₂N
Bod tání: 149…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863544
CAS číslo: 31106-82-8
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pink to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %