Tisk…
1-Boc-4-hydroxypiperidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
368270050 368270250 368271000
ACRO368270050EA 2070 CZK
ACRO368270050 ACRO368270250 ACRO368271000
1-Boc-4-hydroxypiperidine 97%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Bod tání: 60…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075174
CAS číslo: 109384-19-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %