Tisk…
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
367120010 367120050
ACRO367120010EA 1710 CZK
ACRO367120010 ACRO367120050
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine 98%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₃F₃N₂
Bod tání: 89…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040765
CAS číslo: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥97.5 %