Tisk…
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
363890010 363890050
ACRO363890010EA 3450 CZK
ACRO363890010 ACRO363890050
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 95%
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Sc
MW: 492.17
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192433
CAS číslo: 144026-79-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥94 %