Tisk…
Lithium trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
358710050 358710250 358711000
ACRO358710050EA 1500 CZK
ACRO358710050 ACRO358710250 ACRO358711000
Lithium trifluoromethanesulphonate 98%
Lithium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CF₃LiO₃S
Bod tání: 423 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013227
CAS číslo: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 4.34 to 4.56 % (Li)