Tisk…
Brij® 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
347185000 347181000
ACRO347185000EA 3090 CZK
ACRO347185000 ACRO347181000
Brij® 98
Brij® 98
Vzorec: C₅₈H₁₁₆O₂₁
Bod varu: >100 °C (760 mmHg)
Bod tání: 30 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074369
CAS číslo: 9004-98-2
EINECS: 500-016-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
Additional info remark: without antioxidant
Impurity ≤1 ppm (Free ethyleneoxide)
Dioxane ≤10 ppm
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 50 to 65 mg KOH/g