Tisk…
Retinol all trans 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
347071000 347070010 347072500 347075000
ACRO347071000EA 2050 CZK
ACRO347071000 ACRO347070010 ACRO347072500 ACRO347075000
Retinol all trans 95%
Retinol all trans
Vzorec: C₂₀H₃₀O
Bod tání: 61…63 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00001552
CAS číslo: 68-26-8
EINECS: 200-683-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %