Tisk…
1-Acetylpiperazine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
346830050 346830250
ACRO346830050EA 1420 CZK
ACRO346830050 ACRO346830250
1-Acetylpiperazine 98%
1-Acetylpiperazine
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Bod tání: 31…34 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058676
CAS číslo: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %