Tisk…
Brij® C20
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
344290050 344295000 344290025
ACRO344290050EA 1130 CZK
ACRO344290050 ACRO344295000 ACRO344290025
Brij® C20
Brij® C20
Vzorec: C₁₆H₃₃(OCH₂CH₂)₂₀OH
Bod vzplanutí: >149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080892
CAS číslo: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Pellets
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Additional info remark: without antioxidant
Impurity ≤1 ppm (Free ethyleneoxide)
Dioxane ≤10 ppm
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 45 to 60 mg KOH/g