Tisk…
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Laureth-23, Brij 35
329580010 329581000 329580025
ACRO329580010EA 5120 CZK
ACRO329580010 ACRO329581000 ACRO329580025
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) in water
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Vzorec: (C₂₀H₄₂O₅)n
Hustota: 1,03 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043063
CAS číslo: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Jelly substance
Assay 29 to 31 %