Tisk…
Zinc trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
317090100 317090500
ACRO317090100EA 2680 CZK
ACRO317090100 ACRO317090500
Zinc trifluoromethanesulphonate 98%
Zinc trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂F₆O₆S₂Zn
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013229
CAS číslo: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 %