Tisk…
Tin(II) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
312530010 312530050
ACRO312530010EA 1620 CZK
ACRO312530010 ACRO312530050
Tin(II) trifluoromethanesulphonate 98%
Tin(II) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂F₆O₆S₂Sn
MW: 416,85 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191251
CAS číslo: 62086-04-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Sn)