Tisk…
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
299250025 299250050 299250250 299251000
ACRO299250025EA 4560 CZK
ACRO299250025 ACRO299250050 ACRO299250250 ACRO299251000
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride 98%
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Vzorec: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Bod tání: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009593
CAS číslo: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.8 to 15.5 % (Pd)