Tisk…
2-Aminoterephthalic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
278030250 278031000
ACRO278030250EA 2420 CZK
ACRO278030250 ACRO278031000
2-Aminoterephthalic acid 99%
2-Aminoterephthalic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134536
CAS číslo: 10312-55-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %