Tisk…
Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
228340010 228342500 228345000 228340051
ACRO228340010EA 4010 CZK
ACRO228340010 ACRO228342500 ACRO228345000 ACRO228340051
Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Vzorec: (C₂₀H₄₂O₅)n
Bod varu: >100 °C (760 mmHg)
Bod tání: 33…40 °C
Bod vzplanutí: >149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043063
CAS číslo: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Waxy pellets
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Antioxidant without antioxidant
Impurity ≤1 ppm free Ethyleneoxide
Acid value ≤5 mg KOH/g
Hydroxyl value 40 to 60 mg KOH/g