Methyl-3-bromopropionate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3-bromopropanoate
221790500
221791000
221790250
ACRO221790500EA
4890
CZK
ACRO221790500
ACRO221791000
ACRO221790250
Methyl-3-bromopropionate 97%
Methyl-3-bromopropionate
Vzorec:
C₄H₇BrO₂ MW: 167 Bod varu: 64…66 °C (18 mmHg) Hustota: 1.53 g/cm³ Bod vzplanutí: 75 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000250 CAS číslo: 3395-91-3 EINECS: 222-247-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4565 to 1.4595 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...