Tisk…
Pyridinium-p-toluenesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
213740250 213740050 213741000 213745000
ACRO213740250EA 2900 CZK
ACRO213740250 ACRO213740050 ACRO213741000 ACRO213745000
Pyridinium-p-toluenesulphonate 98%
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃S
MW: 251.31
Bod tání: 116…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013108
CAS číslo: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 119 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %