Tisk…
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II), Dichlorotris(triphenylphosphino)ruthenium (II)
207880010 207880050 207880250
ACRO207880010EA 1810 CZK
ACRO207880010 ACRO207880050 ACRO207880250
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride 98%
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride
Vzorec: C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru
MW: 958.85
Bod tání: 159 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013077
CAS číslo: 15529-49-4
EINECS: 239-569-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red-brown to black Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 66.0 to 69.0 %